4-Chlor-4'-hydroxybutyrophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C44907-5G
SIALC44907-5GEA
86.9
EUR
SIALC44907-5G
4-Chlor-4'-hydroxybutyrophenon, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-4'-hydroxybutyrophenon
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD00002362 CAS-Nummer: 7150-55-2 EINECS: 230-485-6 |