5-Chlor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C47809-1G
SIALC47809-1GEA
43.1
EUR
SIALC47809-1G
5-Chlor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Molecular Weight: 195,6 g/mol Schmelzpunkt: 291…292 °C |
MDL:
MFCD00005613 CAS-Nummer: 10517-21-2 EINECS: 234-050-1 |