2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C49909-10G
SIALC49909-10GEA
70.6
EUR
SIALC49909-10G
2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188,57 g/mol |
MDL:
MFCD00130268 CAS-Nummer: 38533-61-8 EINECS: 253-989-8 |