L(+)-Cystein, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (R)-(+)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystein

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500

C5360-1KG
SIALC5360-1KGEA 0 EUR
SIALC5360-1KG
L(+)-Cystein, SAFC®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 121.16 g/mol
Siedepunkt: 254
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR