1-(Chlormethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Naphtylmethylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C54201-100G
SIALC54201-100GEA 63.7 EUR
SIALC54201-100G
1-(Chlormethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
1-(Chlormethyl)naphthalin
Formel: C₁₁H₉Cl
Molecular Weight: 176,65 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004042
CAS-Nummer: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR