4-Chlor-o-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Chlor-2-methylphenol, 1-Chlor-4-hydroxy-3-methylbenzol, 5-Chlor-2-hydroxytoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C55208-10G
SIALC55208-10GEA 99.1 EUR
SIALC55208-10G
4-Chlor-o-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00002321
CAS-Nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR