4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C58703-25G
SIALC58703-25GEA 154 EUR
SIALC58703-25G
4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007078
CAS-Nummer: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR