5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C58800-5G
SIALC58800-5GEA 70 EUR
SIALC58800-5G
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 77,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007289
CAS-Nummer: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR