1-Chlor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C59122-100G
SIALC59122-100GEA 50.2 EUR
SIALC59122-100G
1-Chlor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007285
CAS-Nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02170

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR