Calciumcarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Marmor

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C5929-100G C5929-500G
SIALC5929-100GEA 87.2 EUR
SIALC5929-100G SIALC5929-500G
Calciumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100.09 g/mol
Schmelzpunkt: 825
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR