4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)nitrobenzol, CMNT, 4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C60600-100G
SIALC60600-100GEA 53.6 EUR
SIALC60600-100G
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225,55 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR