(3-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Chlorophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C63359-10G
SIALC63359-10GEA 89.1 EUR
SIALC63359-10G
(3-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Chlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004332
CAS-Nummer: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR