4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C66056-5G
SIALC66056-5GEA
87.4
EUR
SIALC66056-5G
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD00006001 CAS-Nummer: 39512-49-7 EINECS: 254-479-8 |