Cytochalasin A (aus Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C6637-1MG
SIALC6637-1MGEA 136 EUR
SIALC6637-1MG
Cytochalasin A (aus Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin A
Formel: C₂₉H₃₅NO₅
Molecular Weight: 477,6 g/mol
MDL: MFCD00005935
CAS-Nummer: 14110-64-6
EINECS: 237-964-9