Cytochalasin B (aus Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
C6762-1MG C6762-25MG C6762-50MG C6762-5MG C6762-10MG
SIALC6762-1MGEA 105 EUR
SIALC6762-1MG SIALC6762-25MG SIALC6762-50MG SIALC6762-5MG SIALC6762-10MG
Cytochalasin B (aus Dreschslera dematioidea), Sigma-Aldrich®
Cytochalasin B
Formel: C₂₉H₃₇NO₅
Molecular Weight: 479.62 g/mol
MDL: MFCD00077704
CAS-Nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1 II