L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C6852-100G
C6852-1KG
C6852-25G
SIALC6852-100GEA
143
EUR
SIALC6852-100G
SIALC6852-1KG
SIALC6852-25G
L(+)-Cystein Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Cystein Hydrochlorid
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl Schmelzpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064553 CAS-Nummer: 52-89-1 EINECS: 200-157-7 Merck Index: 13,02810 |