3-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Chlorpropansäurechlorid, 3-Chlorpropionsäurechlorid

MQ200

C69128-100G
SIALC69128-100GEA 131 EUR
SIALC69128-100G
3-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropionylchlorid
Formel: C₃H₄Cl₂O
Molecular Weight: 126.97 g/mol
Siedepunkt: 143
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000747
CAS-Nummer: 625-36-5
EINECS: 210-890-4
UN: 3389
ADR: 6.1 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR