3-Chlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C70002-25G
SIALC70002-25GEA 57.3 EUR
SIALC70002-25G
3-Chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,5 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006375
CAS-Nummer: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
UN: 1100
ADR: 3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR