2-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C70401-25G C70401-5G
SIALC70401-25GEA 310 EUR
SIALC70401-25G SIALC70401-5G
2-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 266…267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006741
CAS-Nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR