5-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Chlor-2-hydroxybenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C70908-100G
SIALC70908-100GEA 44.8 EUR
SIALC70908-100G
5-Chlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Chlorsalicylsäure
Formel: C₇H₅ClO₃
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 171…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002457
CAS-Nummer: 321-14-2
EINECS: 206-283-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR