α-Chlor-o-xylol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methylbenzyl chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C73303-25G
SIALC73303-25GEA 43 EUR
SIALC73303-25G
α-Chlor-o-xylol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-o-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140,61 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000899
CAS-Nummer: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR