Curcumin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7727-500MG
SIALC7727-500MGEA
251
EUR
SIALC7727-500MG
Curcumin, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Formel:
C₂₁H₂₀O₆ Molecular Weight: 368,39 g/mol |
MDL:
MFCD00008365 CAS-Nummer: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |