Baumwollsamenöl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C7767-1L C7767-500ML
SIALC7767-1LEA 99.7 EUR
SIALC7767-1L SIALC7767-500ML
Baumwollsamenöl, Sigma-Aldrich®
Cottonseed oil
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130872
CAS-Nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR