Chloramphenicol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C7795-20MG
SIALC7795-20MGEA 47.6 EUR
SIALC7795-20MG
Chloramphenicol, Sigma-Aldrich®
Chloramphenicol
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR