trans-Zimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: trans-Zimtsäure, Cinnamsäure, (E)-Zimtsäure, 3-Phenylpropensäure, trans-Cinnamsäure, 3-Phenylacrylsäure, (E)-3-Phenylpropensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C80857-250G C80857-5G
SIALC80857-250GEA 101 EUR
SIALC80857-250G SIALC80857-5G
trans-Zimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-Zimtsäure
Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00004369
CAS-Nummer: 140-10-3
EINECS: 205-398-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR