Calcium-D-gluconat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: D-Gluconsäure Calciumsalz, Dextronsäure Calciumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C8231-100G C8231-500G
SIALC8231-100GEA 103 EUR
SIALC8231-100G SIALC8231-500G
Calcium-D-gluconat, Sigma-Aldrich®
Calcium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Schmelzpunkt: 178 °C
MDL: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR