Cäsiumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cesium hydroxide, hydrate
C8518-10G
C8518-250G
C8518-50G
SIALC8518-10GEA
98.2
EUR
SIALC8518-10G
SIALC8518-250G
SIALC8518-50G
Cäsiumhydroxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cäsiumhydroxid Hydrat
Formel:
HCsO·H₂O Molecular Weight: 167.93 g/mol |
MDL:
MFCD00010964 CAS-Nummer: 12260-45-6 EINECS: 244-344-1 UN: 2682 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...