Cumol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Phenylpropan, Isopropylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C87657-1L
SIALC87657-1LEA 63.3 EUR
SIALC87657-1L
Cumol, Sigma-Aldrich®
Cumol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR