4-(2-Phenyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C87800-100G
SIALC87800-100GEA
56.6
EUR
SIALC87800-100G
4-(2-Phenyl-2-propanyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-Cumylphenol
Formel:
C₁₅H₁₆O Molecular Weight: 212,29 g/mol |
MDL:
MFCD00002365 CAS-Nummer: 599-64-4 EINECS: 209-968-0 |