3-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Hydroxybenzonitril, 3-Cyanphenol, m-Cyanphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C93800-5G
SIALC93800-5GEA 65.8 EUR
SIALC93800-5G
3-Hydroxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 265
Schmelzpunkt: 84.5…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002252
CAS-Nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR