DL-Carnitin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9500-100G
SIALC9500-100GEA
133
EUR
SIALC9500-100G
DL-Carnitin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
DL-Carnitin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₆ClNO₃ Molecular Weight: 197,66 g/mol |
MDL:
MFCD00011904 CAS-Nummer: 461-05-2 EINECS: 207-309-1 |