2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,4,6-Trichlor-s-triazin, Cyanurchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C95501-1KG C95501-250G C95501-5G
SIALC95501-1KGEA 138 EUR
SIALC95501-1KG SIALC95501-250G SIALC95501-5G
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
Molecular Weight: 184.41 g/mol
Siedepunkt: 190
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006046
CAS-Nummer: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR