1,1-Cyclobutandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C95803-5G
SIALC95803-5GEA 47.9 EUR
SIALC95803-5G
1,1-Cyclobutandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Siedepunkt: 663 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR