Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
D0181-5G
SIALD0181-5GEA
288
EUR
SIALD0181-5G
Natrium-1-decansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Molecular Weight: 244,33 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |