Galaktit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D0256-100G
SIALD0256-100GEA 104 EUR
SIALD0256-100G
Galaktit, Sigma-Aldrich®
Galaktit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064288
CAS-Nummer: 608-66-2
EINECS: 210-165-2