1,3-Diethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: N,N'-Diethylthiourea

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D100900-250G
SIALD100900-250GEA 57.9 EUR
SIALD100900-250G
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂S
Molecular Weight: 132,23 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C
MDL: MFCD00004925
CAS-Nummer: 105-55-5
EINECS: 203-308-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR