4,4'-Difluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: PFB Nr. 15, 1-Fluor-4-(4-fluorphenyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D102407-5G
SIALD102407-5GEA 69.7 EUR
SIALD102407-5G
4,4'-Difluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Molecular Weight: 190,19 g/mol
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95 °C
Dichte: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000349
CAS-Nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
Merck Index: 13,03173

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR