2',6'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D107808-10G
SIALD107808-10GEA 77.9 EUR
SIALD107808-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR