1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dantron, 1,8-Dihydroxyanthrachinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D108103-500G
SIALD108103-500GEA 140 EUR
SIALD108103-500G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molecular Weight: 240,22 g/mol
Schmelzpunkt: 190…193 °C
Dichte: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >200 °C
MDL: MFCD00001211
CAS-Nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR