2,2'-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2-hydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D110205-5G
SIALD110205-5GEA
124
EUR
SIALD110205-5G
2,2'-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molecular Weight: 214,2167 g/mol |
MDL:
MFCD00002217 CAS-Nummer: 835-11-0 EINECS: 212-639-4 |