6-Methyluracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Dihydroxy-4-methylpyrimidin, 4-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D115207-100G
SIALD115207-100GEA 39.4 EUR
SIALD115207-100G
6-Methyluracil, Sigma-Aldrich®
6-Methyluracil
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 358 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
MDL: MFCD00006028
CAS-Nummer: 626-48-2
EINECS: 210-949-4
Merck Index: 12,06213

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR