4,6-Dihydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D120405-25G
SIALD120405-25GEA 21.4 EUR
SIALD120405-25G
4,6-Dihydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00016733
CAS-Nummer: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR