1,4-Diiodbutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,4-Tetramethylendiiodid, Tetramethylendiiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D122602-25G
SIALD122602-25GEA 137 EUR
SIALD122602-25G
1,4-Diiodbutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diiodbutan
Formel: C₄H₈I₂
Molecular Weight: 309.92 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 5.8
Dichte: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001099
CAS-Nummer: 628-21-7
EINECS: 211-032-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR