1,2-Diiodethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D122807-100G D122807-25G
SIALD122807-100GEA 184 EUR
SIALD122807-100G SIALD122807-25G
1,2-Diiodethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodethan
Formel: C₂H₄I₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Dichte: 2,132 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001093
CAS-Nummer: 624-73-7
EINECS: 210-859-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR