3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D12384-1G
D12384-25G
D12384-5G
SIALD12384-1GEA
30.8
EUR
SIALD12384-1G
SIALD12384-25G
SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidin
Formel:
C₁₂H₁₄N₄ Molecular Weight: 214.27 g/mol |
MDL:
MFCD00007725 CAS-Nummer: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |