2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D129003-100G
SIALD129003-100GEA
92.1
EUR
SIALD129003-100G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₂N₂S₃ Molecular Weight: 150,25 g/mol |
MDL:
MFCD00003103 CAS-Nummer: 1072-71-5 EINECS: 214-014-1 |