2,4-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D131504-25G
SIALD131504-25GEA 34.4 EUR
SIALD131504-25G
2,4-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002434
CAS-Nummer: 91-52-1
EINECS: 202-074-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR