2,6-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D131601-25G
SIALD131601-25GEA 57.9 EUR
SIALD131601-25G
2,6-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002437
CAS-Nummer: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR