3,5-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D132004-25G
SIALD132004-25GEA 65.5 EUR
SIALD132004-25G
3,5-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002502
CAS-Nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR