3,4-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Veratronitril, 3,4-Dimethoxybenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D132306-25G
SIALD132306-25GEA 61.7 EUR
SIALD132306-25G
3,4-Dimethoxybenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 131…133 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 71…72 °C
MDL: MFCD00001802
CAS-Nummer: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR